Documents
L338060
N'-{6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANOYL}NICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.599
Numéro MDL:
Autres remarques