Documents
L337897
N-(5-ISOBUTYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N4O2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.696
Numéro MDL:
Autres remarques