Principaux documents
L337641
ETHYL 4-({6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANOYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N2O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.651
Numéro MDL:
Autres remarques