L337234
N-(3-METHYLPHENYL)-4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.56
Numéro MDL:
Autres remarques