Principaux documents
L336335
N-BENZYL-N-(TERT-BUTYL)-4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.668
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.