L336092
(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-(4-{4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOYL}-1-PIPERAZINYL)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N4O4S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.789
Numéro MDL:
Autres remarques