Principaux documents
L335762
2-({3-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOYL}AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N2O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.515
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.