Documents
L335533
N-[(5Z)-5-(1-ACETYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-HYDROXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.472
Numéro MDL:
Autres remarques