L333506
2-[(5Z)-5-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.446
Numéro MDL:
Autres remarques