L333433
2-[(5Z)-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.418
Numéro MDL:
Autres remarques