L333034
4-(5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.283
Numéro MDL:
Autres remarques