Principaux documents
L331171
4-[5-(3-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,7,7-TRIMETHYL-N-(5-METHYL-2-PYRIDINYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.018
Numéro MDL:
Autres remarques