L3307
Lumazine
97%
Synonyme(s) :
2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 2,4-Dihydroxypteridine, 2,4-Pteridinediol
About This Item
Essai
97%
Chaîne SMILES
Oc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12)
Clé InChI
UYEUUXMDVNYCAM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable