Principaux documents
L330531
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-4-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28BrN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.423
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.