Principaux documents
L330523
2-METHYL-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-4-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20F3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.43
Numéro MDL:
Autres remarques