L329754
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(3-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H29BrN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.439
Numéro MDL:
Autres remarques