L329533
N-[2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-METHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.887
Numéro MDL:
Autres remarques