Principaux documents
L327077
4-[(E)-({[1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-4-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-1H-1,2,3-TRIAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-ETHOXYPHENYL 4-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26FN9O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.553
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.