Principaux documents
L324590
5-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
L324590-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L324590-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.185
Numéro MDL:
29,20 €