Principaux documents
L324434
(1-(4-METHYLPHENYL)-3-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.421
Numéro MDL:
Autres remarques