Principaux documents
L322628
5-[3-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.299
Numéro MDL:
Autres remarques