L322288
N-(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.815
Numéro MDL:
Autres remarques