L321095
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.368
Numéro MDL:
Autres remarques