Principaux documents
L316857
4-((((AMINO(IMINO)METHYL)AMINO)(IMINO)METHYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.