L316792
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.085
Numéro MDL:
Autres remarques