Principaux documents
L316253
2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.549
Numéro MDL:
Autres remarques