L314048
N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.349
Numéro MDL:
Autres remarques