Documents
L313769
N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.71
Numéro MDL:
Autres remarques