Principaux documents
L310514
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.647
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.