Documents
L309583
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrN5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.507
Numéro MDL:
Autres remarques