Principaux documents
L309516
N'-(1-(4-AMINOPHENYL)ETHYLIDENE)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.384
Numéro MDL:
Autres remarques