Principaux documents
L306231
8-((5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)METHYLENE)-6,10-DIOXASPIRO(4.5)DECANE-7,9-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.781
Numéro MDL:
Autres remarques