Principaux documents
L306053
METHYL 3-(2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)VINYL)-2-FUROATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.303
Numéro MDL:
Autres remarques