Principaux documents
L305553
4-METHYL-N-(2-NITROPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.316
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.