Documents
L304956
4-BROMO-2-(2-(4-PROPOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.377
Numéro MDL:
Autres remarques