Principaux documents
L299553
4-CHLORO-2-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)FURO(3,2-C)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H7ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.666
Numéro MDL:
Autres remarques