Principaux documents
L297011
4-BROMO-2-(2-(2-PYRAZINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17BrN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.298
Numéro MDL:
Autres remarques