Key Documents
L296295
4-((E)-{[[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.634
Numéro MDL:
Autres remarques