Principaux documents
L295094
2-ETHOXY-4-(2-(2-PYRAZINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.483
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.