Principaux documents
L294357
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4-(4-FLUOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.432
Numéro MDL:
Autres remarques