Documents
L293393
2-((4-TERT-BUTYLBENZYL)SULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N2OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.63
Numéro MDL:
Autres remarques