Principaux documents
L293253
2-MEO-6-(((3-(3-PYRIDINYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.367
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.