Principaux documents
L292397
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19Cl2N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.