Principaux documents
L290793
2-((5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N3O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.448
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.