Documents
L290629
3-(5-((4-BROMOBENZYL)SULFANYL)-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19BrN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.391
Numéro MDL:
Autres remarques