Principaux documents
L289884
2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(1H-INDAZOL-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N7O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.545
Numéro MDL:
Autres remarques