Principaux documents
L288225
2-((2,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14Cl2N2OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.412
Numéro MDL:
Autres remarques