Documents
L287059
4-(5-((2,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-4-(4-ME-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16Cl2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.358
Numéro MDL:
Autres remarques