L286826
2-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)5-((1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Cl2N2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.446
Numéro MDL:
Autres remarques