Principaux documents
L286710
5-(3-MEO-PH)-4-((4-(METHYLSULFANYL)BENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.471
Numéro MDL:
Autres remarques